Stampa…
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902975-1G PC902975-5G
APOSPC902975-1GEA 147 EUR
APOSPC902975-1G APOSPC902975-5G
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₁FO
Peso molecolare: 166,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195729
CAS Number: 1199773-12-0