Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902965-1G PC902965-250MG
APOSPC902965-1GEA 647 EUR
APOSPC902965-1G APOSPC902965-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26940372
CAS Number: 1805115-44-9