Stampa…
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 203 EUR
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Formula: C₇H₆F₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972174
CAS Number: 171421-55-9