Stampa…
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formula: C₆H₃ClFN₃
Peso molecolare: 171.56 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173671
CAS Number: 99803-85-7