2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902872-1G
PC902872-5G
APOSPC902872-1GEA
219
EUR
APOSPC902872-1G
APOSPC902872-5G
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formula:
C₆H₂ClF₂NO₂ Peso molecolare: 193,535 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09833603 CAS Number: 3828-41-9 |