Stampa…
5-Fluoro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902869-1G PC902869-250MG
APOSPC902869-1GEA 364 EUR
APOSPC902869-1G APOSPC902869-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitrophenol
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658619
CAS Number: 83341-28-0