Stampa…
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902868-1G PC902868-250MG
APOSPC902868-1GEA 713 EUR
APOSPC902868-1G APOSPC902868-250MG
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine
Formula: C₆H₁₂F₃N
Peso molecolare: 155,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08058822
CAS Number: 736127-08-5