Stampa…
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902823-1G PC902823-5G
APOSPC902823-1GEA 219 EUR
APOSPC902823-1G APOSPC902823-5G
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₈H₈FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22549309
CAS Number: 1357626-46-0