Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902807-1G PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA 502 EUR
APOSPC902807-1G APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClFNO
Peso molecolare: 147,535 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835255
CAS Number: 1003711-65-6