3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902773-1G
PC902773-250MG
APOSPC902773-1GEA
687
EUR
APOSPC902773-1G
APOSPC902773-250MG
3,4-Difluoro-2-methylaniline 98%
3,4-Difluoro-2-methylaniline
Formula:
C₇H₇F₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519029 CAS Number: 114153-09-2 |