Stampa…
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902765-1G PC902765-250MG
APOSPC902765-1GEA 415 EUR
APOSPC902765-1G APOSPC902765-250MG
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410917
CAS Number: 119916-22-2