Stampa…
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
PC902738-1G PC902738-250MG
APOSPC902738-1GEA 1040 EUR
APOSPC902738-1G APOSPC902738-250MG
7-Fluoro-2-tetralone ≥98%
7-Fluoro-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉FO
Peso molecolare: 164,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038615
CAS Number: 29419-15-6