Stampa…
2-Fluoro-4-methoxycinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902714-1G PC902714-250MG
APOSPC902714-1GEA 328 EUR
APOSPC902714-1G APOSPC902714-250MG
2-Fluoro-4-methoxycinnamic acid 95%
2-Fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002812
CAS Number: 696589-22-7