Stampa…
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902697-10G PC902697-1G PC902697-5G
APOSPC902697-10GEA 502 EUR
APOSPC902697-10G APOSPC902697-1G APOSPC902697-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743783
CAS Number: 109230-65-1