Stampa…
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluoropyrimidin-4-amine
PC902691-1G PC902691-250MG
APOSPC902691-1GEA 362 EUR
APOSPC902691-1G APOSPC902691-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine
Formula: C₄H₃F₂N₃
Peso molecolare: 131,084 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457061
CAS Number: 675-12-7