2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC902684-1G
PC902684-5G
APOSPC902684-1GEA
105
EUR
APOSPC902684-1G
APOSPC902684-5G
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine
Formula:
C₄H₃F₂N₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00233527 CAS Number: 675-11-6 |