4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902663-1G
PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA
531
EUR
APOSPC902663-1G
APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formula:
C₉H₈FNO₃ Peso molecolare: 197,163 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00215837 CAS Number: 713-11-1 |