Stampa…
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 125 EUR
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Peso molecolare: 197,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827974
CAS Number: 50408-95-2