Stampa…
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902634-1G PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA 186 EUR
APOSPC902634-1G APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20484495
CAS Number: 73781-63-2