Stampa…
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 214 EUR
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, grado tecnico
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673194
CAS Number: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III