Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902595-1G PC902595-5G
APOSPC902595-1GEA 205 EUR
APOSPC902595-1G APOSPC902595-5G
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole 97%
1-(3-Fluorophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699188
CAS Number: 37649-86-8