Stampa…
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902481-1G PC902481-250MG
APOSPC902481-1GEA 75.8 EUR
APOSPC902481-1G APOSPC902481-250MG
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole 98%
5-Fluoro-4-methyl-2-nitroanisole
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527524
CAS Number: 314298-13-0