Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 219 EUR
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FN
Peso molecolare: 197,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05979962
CAS Number: 10540-33-7