Stampa…
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 219 EUR
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FN
Peso molecolare: 197,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05981494
CAS Number: 893734-83-3