Stampa…
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902384-1G PC902384-5G
APOSPC902384-1GEA 147 EUR
APOSPC902384-1G APOSPC902384-5G
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FN
Peso molecolare: 197,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05981077
CAS Number: 893734-52-6