2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902362-1G
PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA
145
EUR
APOSPC902362-1G
APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula:
C₁₃H₈FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05979720 CAS Number: 89346-55-4 |