Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 147 EUR
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FN
Peso molecolare: 197,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05980284
CAS Number: 1352318-38-7