Stampa…
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-4-fluorotoluene
PC902344-1G PC902344-25G PC902344-5G
APOSPC902344-1GEA 61.1 EUR
APOSPC902344-1G APOSPC902344-25G APOSPC902344-5G
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline 98%
N-Acetyl 5-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₉H₁₀FNO
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045064
CAS Number: 366-49-4