Stampa…
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902320-1G PC902320-5G
APOSPC902320-1GEA 270 EUR
APOSPC902320-1G APOSPC902320-5G
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula: C₇H₄FNOS
Peso molecolare: 169,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18861560
CAS Number: 145096-57-7