Stampa…
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902319-10G PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA 502 EUR
APOSPC902319-10G APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₁FN₂O₂
Peso molecolare: 198,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16744202
CAS Number: 131885-33-1