1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902288-1G
PC902288-5G
PC902288-10G
APOSPC902288-1GEA
168
EUR
APOSPC902288-1G
APOSPC902288-5G
APOSPC902288-10G
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
Formula:
C₁₀H₁₀F₂N₂ Peso molecolare: 196,197 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22375041 CAS Number: 1381944-71-3 |