Stampa…
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-5G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 147 EUR
APOSPC902286-1G APOSPC902286-5G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Formula: C₉H₈F₂N₂
Peso molecolare: 182,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375039
CAS Number: 1381944-19-9