Stampa…
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902269-1G PC902269-250MG PC902269-5G
APOSPC902269-1GEA 270 EUR
APOSPC902269-1G APOSPC902269-250MG APOSPC902269-5G
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18378522
CAS Number: 1365271-95-9