Stampa…
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902255-100G PC902255-5G PC902255-25G
APOSPC902255-100GEA 633 EUR
APOSPC902255-100G APOSPC902255-5G APOSPC902255-25G
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole
Formula: C₉H₈F₂N₂
Peso molecolare: 182,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19684115
CAS Number: 1314987-78-4