Stampa…
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 52.2 EUR
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620288
CAS Number: 179011-38-2