Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 270 EUR
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037232
CAS Number: 86988-02-5