Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902203-1G PC902203-25G PC902203-5G
APOSPC902203-1GEA 147 EUR
APOSPC902203-1G APOSPC902203-25G APOSPC902203-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Peso molecolare: 178,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214258
CAS Number: 196301-98-1