1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902185-1G
PC902185-5G
APOSPC902185-1GEA
219
EUR
APOSPC902185-1G
APOSPC902185-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₇FN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699187 CAS Number: 35715-66-3 |