3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Fluoro-3-methoxy-5-nitrobenzene
PC902146-10G
PC902146-1G
PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA
953
EUR
APOSPC902146-10G
APOSPC902146-1G
APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Formula:
C₇H₆FNO₃ Peso molecolare: 171,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11848484 CAS Number: 7087-60-7 |