Stampa…
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902128-1G PC902128-25G PC902128-5G
APOSPC902128-1GEA 125 EUR
APOSPC902128-1G APOSPC902128-25G APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₁BrF₃N
Peso molecolare: 294,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972140
CAS Number: 1020252-86-1