Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 807 EUR
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Peso molecolare: 185,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185724
CAS Number: 362640-56-0