Stampa…
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902120-10G PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-10GEA 967 EUR
APOSPC902120-10G APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₃
Peso molecolare: 188,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406862
CAS Number: 170572-47-1