Stampa…
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902118-1G PC902118-5G
APOSPC902118-1GEA 82.9 EUR
APOSPC902118-1G APOSPC902118-5G
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Peso molecolare: 193,535 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20039793
CAS Number: 136272-31-6