Stampa…
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902106-10G PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA 190 EUR
APOSPC902106-10G APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀FN·ClH
Peso molecolare: 175,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07106763
CAS Number: 459-20-1