Stampa…
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902104-1G PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA 219 EUR
APOSPC902104-1G APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Formula: C₈H₇FN₂O₃
Peso molecolare: 198,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855197
CAS Number: 475216-25-2