Stampa…
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902101-1G PC902101-5G
APOSPC902101-1GEA 205 EUR
APOSPC902101-1G APOSPC902101-5G
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Peso molecolare: 196,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23096917
CAS Number: 476429-17-1