Stampa…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 677 EUR
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 192,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25949488
CAS Number: 1443279-72-8