Stampa…
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902097-10G PC902097-1G PC902097-5G
APOSPC902097-10GEA 502 EUR
APOSPC902097-10G APOSPC902097-1G APOSPC902097-5G
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23725947
CAS Number: 182551-18-4