2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902089-1G
PC902089-250MG
APOSPC902089-1GEA
343
EUR
APOSPC902089-1G
APOSPC902089-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formula:
C₆H₅F₃N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22398340 CAS Number: 1414962-92-7 |