Stampa…
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902081-1G PC902081-5G
APOSPC902081-1GEA 219 EUR
APOSPC902081-1G APOSPC902081-5G
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Peso molecolare: 165,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035532
CAS Number: 625435-02-1